L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Skimmer cones for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0572 8003-0574 8003-0576 8003-0578
HEWL8003-0572EA 536 EUR InStock
HEWL8003-0572 HEWL8003-0574 HEWL8003-0576 HEWL8003-0578
Skimmer cones for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These skimmer and sample cones are equivalent to those from PerkinElmer ICP-MS for complete confidence.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
Large-orifice sampler and skimmer cones provide superior long-term stability and resist clogging, allowing analysis under both high and low sample-uptake conditions. Nickel is a very rugged, long-lasting material.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité