Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
VWR®, Multi Tube Racks, Blue/Natural
Fournisseur: VWR Collection
525-1591EA 50.4 EUR InStock
525-1591 525-1592
VWR®, Multi Tube Racks, Blue/Natural
Portoirs Tube Racks
These flexible tube racks are designed for use with a multitude of tube diameters and heights. Each rack holds virtually any brand tube between 10 and 30 mm.
  • Rotate tube rack insert to an angle position to facilitate more comfortable pipetting
  • Rack wells have a unique teardrop design that enables better retention of tubes over traditional designs
  • Open design allows for better filling visibility of tube graduations when filling
  • Inserts can be pivoted in either an upper or lower position to securely accommodate the size and height of tube being used
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité