L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Test Tube Racks, Mega, for 18 to 20 mm Tubes
Fournisseur: VWR Collection
525-1594EA 81.1 EUR InStock
525-1594 525-1595
VWR®, Test Tube Racks, Mega, for 18 to 20 mm Tubes
Portoirs Tube Racks
These fully-assembled, polypropylene Mega Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Stores a high quantity of samples eliminating the need for multiple racks
  • Alphanumeric grid for quick location and retrieval of tubes
Made of sturdy, lightweight material for easy transport.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité