GC columns, J&W DB-ProSteel
Fournisseur: Agilent
145-1011 145-1334 145-2814 145-7032
HEWL145-1011 HEWL145-1334 HEWL145-2814 HEWL145-7032
GC columns, J&W DB-ProSteel
Colonnes pour chromatographie
DB-ProSteel metal columns are virtually unbreakable, and are available in a wide variety of stationary phases.
  • Bonded and cross-linked
  • Ideal for high temperature analysis and process applications
Agilent JW DB-ProSteel metal columns are deactivated with a special process treatment formula to provide good inertness. The columns can be custom-wound on request for small GC ovens. DB-ProSteel has the same outer diameter as standard megabore columns of 0,53 mm Int.Ø so no special ferrules are required for proper installation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité