L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pistons and seals
Fournisseur: Agilent
G4220-60015 G5611-60016 G1376-60015 5067-5678
HEWLG4220-60015EA 390 EUR InStock
HEWLG4220-60015 HEWLG5611-60016 HEWLG1376-60015 HEWL5067-5678
Pistons and seals
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These pistons are made from a high purity, mono-crystalline sapphire for maximum durability.
  • Consistent, reproducible results
Although ceramic pistons can be manufactured at a lower cost, ceramic is a sintered, polycrystalline material, which can cause undesirable variations during the production process. Agilent seals are designed to fit snugly around our pistons, and are capable of adapting to a wide range of flow rates and pressures. The combination of our piston and seal has undergone extensive testing under temperature stress, with all commonMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité