L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vacuum degassers
Fournisseur: Agilent
5042-8922 5067-5388
HEWL5042-8922EA 139 EUR InStock
HEWL5042-8922 HEWL5067-5388
Vacuum degassers
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
A vacuum degasser is recommended for maximum sensitivity in the low UV wavelength range; high injection precision; high retention time reproducibility; and flow rates below 0,5 ml/min.
  • To generally clean the vacuum degasser tubing, flush the system with isopropanol
  • Flush the degasser with water after using buffers
Speed solvent changes by drawing solvent through the degasser and tubing with syringe adapter kit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité