L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Guard chips, Intuvo
Fournisseur: Agilent
G4587-60565 G4587-60575
HEWLG4587-60565EA 213 EUR InStock
HEWLG4587-60565 HEWLG4587-60575
Guard chips, Intuvo
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Features and specifications for the Intuvo Guard Chips.
  • Saves time and improves sample throughput; no more column trimming
  • Enables retention time reproducibility, and easy, consistent installation
  • Excellent for use with GC/MS since there’s no need to vent the MS when replacing the guard chip
  • Not reusable, replace regularly for best results
  • Best suited for ultra-clean applications, especially those using headspace or purge and trap sample introduction techniques
  • Direct path from inlet to column
An Agilent Intuvo Guard Chip saves time and improvesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité