Polypropylene vials
Fournisseur: Agilent
5190-2242 5190-2243 5190-3155
HEWL5190-2242EA 41 EUR InStock
HEWL5190-2242 HEWL5190-2243 HEWL5190-3155
Polypropylene vials
Fioles
These vials are appropriate for pH sensitive samples, sodium, and heavy metal analyses.
  • Manufactured from virgin PP
  • Chemically resistant
Wide opening glass/plastic vials have a glass flanged insert molded to the inside, so sample only comes in contact with high quality glass insert and septum.
Certifications: Meets requirements of 21 CFR 177.1520.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité