Electron multipliers
Fournisseur: Agilent
5190-0108 5190-0123 G8400-60258
HEWL5190-0108EA 2500 EUR InStock
HEWL5190-0108 HEWL5190-0123 HEWLG8400-60258
Electron multipliers
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The electron multiplier converts incident ions into an amplified electric current used to record measurements of the ion signal in ICP-MS Systems.
As the voltage in the system increases the amplification factor (or gain) increases. In general the electron multiplier can measure a count of 1.6E10. The system should be replaced when the total ion count reaches more than 3.2E11 and the sensitivity is less than 4000 counts with 10 ppb Y (even when applying detector voltage above 2700 V).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité