Bond Elut adapters
Fournisseur: Agilent Technologies
VARI12131004EA 49 EUR InStock
VARI12131004 VARI12131003
Bond Elut adapters
Raccords et connecteurs
Bond Elut adapters fit on top of any Bond Elut cartridge and contain a female Luer fitting that accommodates the tip of another cartridge.
  • Connect SPE cartridges in series for large samples
  • Expand cartridge volume for even more applications
  • Transfer large-volume samples to any SPE cartridge
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité