L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microbial air samplers, Mas-100 Iso Mh®
Fournisseur: Merck
1.17174.0001 1.17290.0001 1.17291.0001 1.17292.0001 1.17309.0001 1.17310.0001 1.17312.0001 1.19154.0001 1.19166.0001 1.19380.0001
1.17174.0001EA 32530 EUR InStock
1.17174.0001 1.17290.0001 1.17291.0001 1.17292.0001 1.17309.0001 1.17310.0001 1.17312.0001 1.19154.0001 1.19166.0001 1.19380.0001
Microbial air samplers, Mas-100 Iso Mh®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
  • Precise, reproducible measurements and outstanding user flexibility
  • Excellent collection efficiency
  • Fully automatic calibration
The microbial air sampler MAS-100 Iso MH is used for microbial monitoring of air in isolators and RABS. It can be configured with one to four sampling heads. The sampling heads with the nutrient plates are located in the containment, while the control unit with electronics and all moving parts is located outside the enclosure andMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Profinet module for MAS-100 1 1.17290.0001
Microbial air sampler Mas-100 Iso Mh® 1 1.17174.0001
MAS-100 ISO Nt W. Profinet 1 1.17291.0001
MAS-100 ISO Mh Profinet one head version 1 1.17292.0001
MAS-100 ISO Mh Profinet two heads version 1 1.17309.0001
MAS-100 ISO Mh Profinet three heads version 1 1.17310.0001
MAS-100 ISO Mh Profinet four heads version 1 1.17312.0001
Lid - stainless steel perforated 300×0,6 mm 1 1.19154.0001
Lid - perforated aluminium 400×0,7 mm with clamp 1 1.19166.0001
Reduction screw phototripod adapter ×4 1 1.19380.0001
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité