Individual pore size columns, PLgel
Fournisseur: Agilent
PL1110-6530 PL1110-6540 PL1110-6550 PL1510-5520 PL1510-5540 PL1510-5525 PL1510-5530
HEWLPL1110-6530EA 2160 EUR InStock
HEWLPL1110-6530 HEWLPL1110-6540 HEWLPL1110-6550 HEWLPL1510-5520 HEWLPL1510-5540 HEWLPL1510-5525 HEWLPL1510-5530
Individual pore size columns, PLgel
Colonnes pour chromatographie
High resolution over a specific MW range. Typical applications: Triglycerides, linear hydrocarbons, acrylates, rubbers. Compatible with organic solvents.
  • High speed and efficiency saves operator time
  • Maximise the resolution over a specific MW range
Individual pore size GPC columns offer the highest resolution within a narrow molecular weight range. The linear portion of the calibration curve, where the slope is at its shallowest, defines the MW region over which optimum resolution will be achieved.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité