GC columns, J&W HP-VOC
Fournisseur: Agilent
19091R-303 19091R-306 19091R-316 19091R-319 19095R-420 19095R-429
HEWL19091R-303EA 745 EUR InStock
HEWL19091R-303 HEWL19091R-306 HEWL19091R-316 HEWL19091R-319 HEWL19095R-420 HEWL19095R-429
GC columns, J&W HP-VOC
Colonnes pour chromatographie
Agilent JW HP-VOC columns are precision-engineered to deliver excellent performance for analysis of volatile organic compounds.
  • Selectivity engineered for U.S. EPA Methods 502.2, 524.2 and 8260
  • Low polarity - slightly more polar than DB-VRX
  • Excellent peak shape
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
These columns have an effective operating temperature range of −60 to +280/290 °C. The bonded and cross-linked columns also produce high quality peak shapes and can be used in applications involving analysis of purgeable or volatile organics, volatile aromatic and unsaturated hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité