L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GC columns, J&W DB-Dioxin
Fournisseur: Agilent
122-2461 122-2462
HEWL122-2461EA 1330 EUR InStock
HEWL122-2461 HEWL122-2462
GC columns, J&W DB-Dioxin
Colonnes pour chromatographie
DB-Dioxin is specifically engineered for the analysis of polychlorinated dibenzodioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF).
  • Specifically engineered for the analysis of polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs)
  • Resolves 2,3,7,8-TCDD and 2,3,7,8-TCDF from all other isomers in one run
  • Low bleed
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
A 100-psi regulator is required to reach optimum carrier gas velocity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité