L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
High sensitivity detection cells
Fournisseur: Agilent
G1600-60027 G1600-63200 G1600-68714 G1600-68715 G1600-68716 G1600-68723 5190-0530
HEWLG1600-60027EA 3859 EUR InStock
HEWLG1600-60027 HEWLG1600-63200 HEWLG1600-68714 HEWLG1600-68715 HEWLG1600-68716 HEWLG1600-68723 HEWL5190-0530
High sensitivity detection cells
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The HSDC is comprised of a fused silica cell body and removable capillaries. The light path through the cell is made from black fused silica which significantly minimizes stray light and defines the aperture for the diode-array spectrometer.
  • Up to 10-fold increase in signal-to-noise
  • Detector linearity beyond 2000 mAU for accurate quantitative analysis
  • Decoupled design allows replaceable capillaries and reduced cost operation
  • Special capillary geometry ensures maintenance of peak symmetry
  • Full diode-array spectral capabilities
  • Design fits all Agilent CE
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité