L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Coconut powder
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPC187-100G BIPC187-1KG BIPC187-500G
APOSBIPC187-100GEA 29 EUR InStock
APOSBIPC187-100G APOSBIPC187-1KG APOSBIPC187-500G
Coconut powder
Équipement pour la restauration
A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité