Kao and Michayluk basal salt mixture
Fournisseur: Apollo Scientific
PMK413-10L PMK413-50L
APOSPMK413-10LEA 0 EUR InStock
APOSPMK413-10L APOSPMK413-50L
Kao and Michayluk basal salt mixture
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients required to initiate plant growthPlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00283578
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité