Murashige and skoog modified basal medium (with 2iP And IAA)
Fournisseur: Apollo Scientific
PMM702-10X1L PMM702-50L
APOSPMM702-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMM702-10X1L APOSPMM702-50L
Murashige and skoog modified basal medium (with 2iP And IAA)
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients as described by Murashige and Skoog, 1962. Modified with addition of 2iP, Adenine hemisulphate and IAA. Plant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00240976
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité