Vacin and Went modified orchid basal salt mixture
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPMV505B-10LEA 21.9 EUR InStock
APOSPMV505B-10L APOSPMV505C-50L APOSPMV505A-10X1L
Vacin and Went modified orchid basal salt mixture
Milieux de culture cellulaire
Contains an equivalent iron molar concentration of ferrous sulfate in place of ferric tartrate.
  • Plant tissue culture tested
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité