GC columns, J&W CP-Wax 58 FFAP CB
Fournisseur: VARIAN
CP7727 CP7747 CP7757 CP7767 CP7777 CP7717 CP7797
VARICP7727EA 1080 EUR InStock
VARICP7727 VARICP7747 VARICP7757 VARICP7767 VARICP7777 VARICP7717 VARICP7797
GC columns, J&W CP-Wax 58 FFAP CB
Colonnes pour chromatographie
Agilent JW CP-Wax 58 FFAP CB column is a nitroterephthalic acid-modified, chemically bonded polyethylene glycol phase.
  • Highest polarity bonded wax column for analysing polar compounds
CP-Wax 58 FFAP is designed for acidic compounds such as phenols and free fatty acids, both derivatised and underivatised.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité