L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flex bench family, InfinityLab
Fournisseur: Agilent
8121-2258 5043-1711
HEWL8121-2258EA 17 EUR InStock
HEWL8121-2258 HEWL5043-1711
Flex bench family, InfinityLab
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The InfinityLab flex bench family includes the InfinityLab flex bench system and the InfinityLab benchtop system.
  • Modify the height of your LC instrument, for easy access to solvent bottles and increased instrument optimisation
  • Safely configure your instrument to suit the way you work
  • Get more flexibility in how to set up your LC system - The InfinityLab benchtop system is engineered to provide an adjustable and safe way to optimise space and to configure your LC system to suit your needs for higher productivity
The InfinityLab flex bench familyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité