Manchettes pour rodets rigides sphériques, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H934-02 H934-04 H934-06 H934-08 H934-12 H934-16 H934-18 H931-10 H931-04 H931-06
201-1308EA 10.1 EUR InStock
201-1308 201-0289 201-0288 201-0287 201-0286 201-1309 201-1317 271-4227 201-1300 201-1306
Manchettes pour rodets rigides sphériques, BOLA
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
Manchettes pour rodets rigides sphériques, en PTFE, avec poignée saillante et joints d'étanchéité à l'extérieur ; joint adapté pour les vides poussés. Conception robuste pour une utilisation régulière.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température de –200 à 250 °C
  • Adaptées pour les applications sous vide, réutilisable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité