J&W DB-ALC1 and DB-ALC2 GC columns
Fournisseur: Agilent
123-9134 123-9234 125-9134 125-9234 123-9234E 125-9134E
HEWL123-9134EA 782 EUR InStock
HEWL123-9134 HEWL123-9234 HEWL125-9134 HEWL125-9234 HEWL123-9234E HEWL125-9134E
J&W DB-ALC1 and DB-ALC2 GC columns
Colonnes pour chromatographie
DB-ALC1 and DB-ALC2 results are complete in just two minutes, reducing run time by one-third compared to other blood alcohol analysis columns.
  • Reliable blood alcohol analysis
  • Optimised primary and confirmation column pair for U.S. blood alcohol analysis
  • Faster GC run times
  • Available in 0,32 and 0,53 mm Int.Ø
Today’s automated static headspace systems use multi-sample equilibration ovens. Its unique polarity, DB-ALC2 provides better resolution of the key ethanol/acetone peaks than other available blood alcohol confirmation capillary columns. These columns are suitable for both headspace analysis and direct injections.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité