L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glass beakers, low form, Super Duty, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211074104 211074807 211075409 211076302 211077307 211072909 211073605
214-0205EA 20.4 EUR InStock
214-0205 214-0206 214-0207 214-0208 214-0209 214-0199 214-0204
Glass beakers, low form, Super Duty, DURAN®
Béchers
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with spout.
  • Higher mechanical stability compared with standard glass beakers due to reinforced sturdy rim
  • Even distribution of wall thickness
  • Very good chemical resistance, good thermal resistance
With easily legible graduation and labelling area. It is recommended that you heat Super Duty glass beakers slowly and evenly to prevent thermal stresses in the glass. For work at very high temperatures, or with fast changes in temperature, standard DURAN® beakers should be used, as these offer excellent resistance toMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité