Raccords à axe pivotant pour filetage GL
Fournisseur: Bohlender
BOLA
201-0272EA 111 EUR InStock
201-0272 201-0267 201-0273 201-0274
Raccords à axe pivotant pour filetage GL
Raccords et connecteurs
Écrou en PPS noir filetage GL, éléments de connexion orientable en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistance de −50 à +250 °C
  • Résistance à une pression maximale de 5 bars, adaptés pour les applications sous vide
Convient au raccordement sur filetage GL de sondes, thermomètres, tubes, selon l'angle nécessaire pour éviter les chocs avec les axes et pales d'agitation. Pour les angles d'inclinaison, veuillez nous consulter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité