Connectors, for GL threaded connections
Fournisseur: Bohlender
D584-18 D584-14 D583-25 D583-18 D583-14
201-0271EA 7 EUR InStock
201-0271 BOHLD584-14 BOHLD583-25 BOHLD583-18 BOHLD583-14
Connectors, for GL threaded connections
Raccords et connecteurs
Connector made from PP with elastic sealing lip and FPM O-ring
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −20 to +110°C
  • Suitable for vacuum applications
For use with GL screw caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité