Seals for GL screw caps, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292480805 292481107 292481304 292481904 292482806
215-2299EA 8 EUR InStock
215-2299 215-2300 215-2308 215-2309 215-2310
Seals for GL screw caps, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
Silicone with PTFE coating.
  • Thermal resistance: 130 °C (steam) and 200 °C (heat)
  • Good chemical resistance thanks to the PTFE coating
Suitable for GL screw caps, premium and tamper-evident caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité