Distributeurs multiples pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D614-08 D615-08
201-1710EA 122 EUR InStock
201-1710 201-0299
Distributeurs multiples pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Bouchon à vis en PPS, noir, corps de distributeur en PTFE ou PFA
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de −200 à +250 °C
  • Pour applications sous vide
Pour le retrait ou le remplissage de liquides agressifs ou purs. Pour le raccord des flexibles, tubes et sondes dans les récipients. Des flexibles avec un diamètre externe maximal de 8,5 mm peuvent être insérés par les cols.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité