GC columns, J&W HP-35
Fournisseur: Agilent
19091G-113 19091G-131 19091G-133 19091G-213
HEWL19091G-113EA 761 EUR InStock
HEWL19091G-113 HEWL19091G-131 HEWL19091G-133 HEWL19091G-213
GC columns, J&W HP-35
Colonnes pour chromatographie
HP-35 is a mid-polarity column, inert to active solutes and ideal for conformational analyses.
  • (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane
  • Mid polarity-slightly less polar than DB-35
  • Inert to active solutes
  • Ideal for confirmational analyses
  • Bonded and cross-linked
This phase has been specified by EPA method 8081 and U.S.P G-42. The intermediate polarity of HP-35 makes it a good alternative for the analysis of pesticides, herbicides, pharmaceuticals, and amines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité