Erlenmeyers, col étroit ou large, Super Duty, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
212172404 212275408 212173606 212174405 212175401 212273604 212274403 212171408 212171708 212176303 212177308 212272402
214-0212EA 23.5 EUR InStock
214-0212 214-0221 214-0213 214-0214 214-0215 214-0219 214-0220 214-0210 214-0211 214-0216 214-0217 214-0218
Erlenmeyers, col étroit ou large, Super Duty, DURAN®
Ballons Flacons Erlenmeyers
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistent à des températures importantes
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux changements de température
Avec graduations faciles à lire et zone inscriptible blanche. Stabilité mécanique supérieure aux Erlenmeyers standard grâce à l'épaisseur plus importante de la paroi, au rebord et à la base renforcés.
Épaisseur de la paroi uniforme. Il est recommandé de chauffer lentement l'Erlenmeyer de Super Duty pour éviter les contraintes thermiques au niveau du verre.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité