L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GC columns, J&W DB-VRX
Fournisseur: Agilent
122-1564E 121-1544E
HEWL122-1564EEA 1593 EUR InStock
HEWL122-1564E HEWL121-1544E
GC columns, J&W DB-VRX
Colonnes pour chromatographie
DB-VRX features a unique selectivity, engineered for optimum resolution of volatiles.
  • Unique selectivity engineered for optimum resolution of volatiles analysis: U.S. EPA methods 502.2, 524.2 and 8260
  • Columns of 0,45 mm I.D provide more plates per meter compared to 0,53 mm I.D columns for the fewest co-elutions for GC method
  • No sub-ambient cooling required to resolve the six gases
  • Fast run time: 30 min for optimum sample throughput 8 min with 0,18 mm ID
  • Low polarity
J&W DB-VRX features unique selectivity, engineered for optimum resolution ofMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Greffage Épaisseur du film Ø int. Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DB-VRX 1,00 µm 0,18 mm 40 m 1 HEWL121-1544E
DB-VRX 1,40 µm 0,25 mm 60 m 1 HEWL122-1564E
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité