VWR®, Flacons, à col étroit, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
215-2327EA 50.4 EUR InStock
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Flacons, à col étroit, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3, ambré, avec bouchon à visser en PP et bague de déversement.
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, offrant une assez grande résistance aux changements de température
Cette alternative économique convient à un large éventail d'applications en laboratoire. Rondes, avec repères de volume, filetage DIN, GL 45, bague anti-goutte et bouchon fileté en PP bleu. La coloration brune protège les produits sensibles à la lumière.
L'application purement externe de la couleur garantit des propriétés de verre inchangées sur la surface intérieure des flacons.
Certifications: ISO 4796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité