L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
C18 EWP plates, Bond Elut
Fournisseur: VARIAN
7542601C 7540103C
VARI7542601CEA 470 EUR InStock
VARI7542601C VARI7540103C
C18 EWP plates, Bond Elut
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Bond Elut C18 EWP uses a special silica with wide pores. This is endcapped.
  • No exclusion of large molecules
  • Good for desalting proteins
  • Successful separation of proteins, peptides or nucleotides
This is based upon standard particles size silica but with 500 Å pores to allow more efficient extraction of large molecules (>15000 MW), which are typically excluded from standard porosity silica phases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité