VWR®, Cell culture media, Ham's F12
Fournisseur: VWR
VWR®
392-0418EA 10.2 EUR InStock
392-0418
VWR®, Cell culture media, Ham's F12
Milieux de culture cellulaire
Ham's F12 was developed for growth of primary rat hepatocytes and rat prostate epithelial cells. Also used in a clonal toxicity assay using CHO cells. It is frequently used with supplements for serum-free cultures to support the growth of cells of rodent origin, or as a cloning medium for the culture of myeloma and hybrid cells.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité