L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cell culture media, Minimum Essential Medium (MEM)
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0422EA 9.1 EUR InStock
392-0422 392-0423 392-0424
VWR®, Cell culture media, Minimum Essential Medium (MEM)
Milieux de culture cellulaire
Minimum Essential Medium (MEM) with Earle’s Balanced Salts is a modification of Eagle’s earlier Basal Medium (BME) which contains a higher concentration of essential nutrients. These media promote the growth of a variety of normal and transformed cells. Since they contain Earle’s Balanced Salts, they are suitable for use in atmospheres charged with CO₂ gas.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité