VWR®, Cell culture media, RPMI 1640
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0425EA 10.2 EUR InStock
392-0425 392-0426 392-0427 392-0428 392-0429 392-0430
VWR®, Cell culture media, RPMI 1640
Milieux de culture cellulaire
RPMI are general purpose enriched media. Originally formulated for suspension cultures and monolayer cultures of human leukemic cells.
  • RPMI media are 'multipurpose' enriched media, providing extensive applications for a broad spectrum of mammalian and hybridoma cells including:
  • Human myeloma
  • Mouse hybridoma
  • Human leukocytes
  • B and T lymphocytes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité