GC columns, J&W CP-1301
Fournisseur: VARIAN
CP8605 CP8613 CP8607
VARICP8605EA 1250 EUR InStock
VARICP8605 VARICP8613 VARICP8607
GC columns, J&W CP-1301
Colonnes pour chromatographie
Agilent JW CP-1301 is a medium polarity column ideal for the analysis of herbicides, pesticides, and many pharmaceutical products.
  • 6% cyanopropyl-phenyl/94% dimethylpolysiloxane
  • Good inertness for better quality of data, even with thick films
  • Bonded and cross-linked
It is uses a bonded, 6% cyanopropyl-phenyl phase to deliver lower bleed and improved column-to-column reproducibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité