Glogos II autorad markers
Fournisseur: Agilent
AGLS420203EA 1020 EUR InStock
AGLS420203 AGLS420201 AGLS420202
Glogos II autorad markers
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Luminescent peel-off stickers are used for accurately marking and aligning autoradiographs.
  • Adaptable for long or short exposures
Easily affixed to plastic wrap or paper, these convenient markers emit low-level luminescence rather than radioactivity, making the Glogos II markers a safe, non-hazardous alternative to radioactive ink.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité