Benchtop cooler, StrataCooler LP
Fournisseur: Agilent
AGLS401349EA 235 EUR InStock
AGLS401349
Benchtop cooler, StrataCooler LP
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
  • Maintains –15 °C for at least 2 hours
  • Eliminates ice chips and potential contamination
Cooler with slots for holding 1,5 ml and 0,5 ml tubes to keep temperature-sensitive enzymes cold while working at the bench.
Information de livraison: Cooler includes chilled lid, adapters and a locking handle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité