Colonnes de chromatographie d'affinité, HiTrap™ Protein G HP
Fournisseur: Cytiva
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 433 EUR InStock
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Colonnes de chromatographie d'affinité, HiTrap™ Protein G HP
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes d'affinité HiTrap™ Protein G HP sont préremplies avec 1 ou 5 ml de protéine G Sepharose™ High Performance pour la purification et l'isolement des anticorps IgG monoclonaux et polyclonaux provenant des ascites, du sérum et des surnageants de cultures cellulaires.
  • Peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie en phase liquide tel qu'un système ÄKTAdesign™ ou FPLC™
  • Matériau de colonne en polypropylène, biocompatible et non interactif avec des biomolécules
  • Frittés supérieurs et inférieurs fabriqués à partir de polyéthylène poreux
Information de livraison: livrées avec un bouchon à l'entrée et une extrémité sécable à la sortie.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité