Micro-distributeurs, Piccolo 1 et 2
Fournisseur: VITLAB
1610501 1611506 1610503 1610504 1610502 1610506 1611503 1611508
613-1254EA 304 EUR InStock
613-1254 613-1260 613-1256 613-1257 613-1255 613-1258 613-1259 613-1261
Micro-distributeurs, Piccolo 1 et 2
Distributeurs pour flacons
Pour le dosage de volumes minimaux dans la recherche biochimique et médicale.
  • Volume réaspiré par une réinitialisation
  • Seringues à usage unique non nécessaires
  • Ergonomie permettant une manipulation à une seule main
  • Bouton-poussoir - comme sur une pipette - qui s'enfonce avec le pouce
  • Canule de vidange à rotation complète et orientable pour une position optimale
Les Piccolo constituent une aide précieuse pour le dosage de séries longues. Afin de garantir une très grande résistance chimique et un large champ d’application, des matériaux de haute qualité (PTFE, PFA, ETFE, FEP, verre borosilicaté et platiniridium) entrent en contact avec le milieu.
Information de livraison: Livrés avec une clé de montage et un mode d’emploi.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité