Gants résistants aux coupures, Aracut® Lat
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2094141/10 2094141/7 2094141/8 2094141/9
112-1609EA 23.9 EUR InStock
112-1609 112-1610 112-1611 112-1612
Gants résistants aux coupures, Aracut® Lat
Gants
Gants tricotés, 100% Kevlar®, avec manchettes tricotées et renforts paume et bouts des doigts, en latex crêpé bleu.
  • Revêtement latex naturel pour une très grande souplesse et une meilleure préhension
  • Matière très respirante grâce à l'aération à l'arrière
  • Revêtement latex crêpé pour une bonne résistance mécanique à la perforation et à l'abrasion
  • Revêtement supplémentaire entre le pouce et l'index pour renforcer les zones d'usure et augmenter la durée de vie du gant
Particulièrement adaptés à la manipulation de pièces pointues dans un environnement sec ou humide.
Jauge: 10
Couleur: bleu/beige
EN 388 (3344), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (3X44C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité