Têtes d'agitateur magnétique
Fournisseur: Bohlender
C520-28 C520-24 C520-48
442-0759EA 1740 EUR InStock
442-0759 442-0758 442-0760
Têtes d'agitateur magnétique
Têtes d'agitateur
En composé PTFE, tige en verre. Ces têtes d'agitateur hermétiques sont parfaites pour les tiges d'agitateur PTFE BOLA et sont également adaptées aux tiges d'agitateur raccourcies. Adaptées aux vitesses élevées jusqu'à 1500 tr/min.
  • Très bonne résistance chimique. Résistance à la température comprise entre -200 et +250 °C
  • Joint conique pour un verrouillage/déverrouillage facile du joint rodé
  • Tige d'agitateur réglable de ±40 mm de haut
  • Fixations de compression permettant de fixer une tige d'agitateur en toute sécurité et d'optimiser la transmission de l'énergie
  • Aucun effet de fuite ou de mémoire dû au rotor soudé non poreux
Transmission puissante jusqu'à 90 Ncm. La longueur d'insertion des tiges est de 95 mm. La tige d'entraînement possède un diamètre extérieur de 50 mm.
Powerful transmission of up to 90 Ncm. The insertion length of shafts is 95 mm and the drive shaft has an outer Ø of 50 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité