VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubateur à CO₂
Fournisseur: VWR Collection
390-1544EA 7273 EUR InStock
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubateur à CO₂
Incubateurs CO₂ Incubators
The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. This CO₂ incubator comes with a built-in, drift-free infrared CO₂ sensor that can be sterilised. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised. This model has an intuitive menu and user friendly software, also USB port for data download to USB stick and for uploading programs. It can be connected to Ethernet or Wi-Fi networks for remote control from any computer, and users can receive notifications about alarms/events via e-mail.
  • Contrôleur à microprocesseur multifonctionnel avec écran tactile couleur de 7 pouces, donne un aperçu des paramètres définis et actuels pendant le fonctionnement
  • Contrôle d'accès via connexion par mot de passe et fonction d'administrateur pour gérer cinq comptes d'utilisateurs
  • 40 mémoires de programme utilisateur, changement rapide et facile des paramètres pendant un programme en cours
  • Profil température/temps multi-segments (jusqu'à 100) avec rampes réglables
  • Minuterie de 1 minute à 366 jours ou fonctionnement continu
  • Fonction de délai de démarrage réglable et fonction de boucle
  • Le thermostat de sécurité de surchauffe réglable de classe 3.1 (DIN 12880) protège les échantillons et l'incubateur
Cet incubateur a une porte extérieure solide en tôle d'acier revêtue de poudre, une porte intérieure en verre et une chambre intérieure sans ventilateur en acier inoxydable de haute qualité (DIN 1.4301). Il est équipé d'un rack pour étagères, d'un bac à eau amovible, de deux ports d'accès de 30 mm (gauche et arrière) et d'une serrure de porte. Il peut être empilé à l'aide d'un adaptateur d'empilage en option pour économiser de l'espace. La base optionnelle sur roulettes évitera la contamination de la chambre causée par la pollution du sol.
Les caractéristiques de sécurité comprennent des alarmes de température sonores et visibles, un système de contrôle de panne de courant, une alarme de porte ouverte, une alarme de défaillance du capteur de température et une fonction d'autodiagnostic.
L'unité dispose d'un logiciel de contrôle Premium qui facilite la conformité aux BPL avec les paramètres de protection par mot de passe, le registre des événements et une mémoire interne qui stocke jusqu'à 10 000 enregistrements de données pour chaque utilisateur (stockés pendant un maximum de 12 mois). Les utilisateurs peuvent obtenir une vue d’ensemble des valeurs sur l’affichage ou sur un PC sous forme de tableau ou de graphique.
Information de livraison: L'unité est fournie avec trois étagères perforées en acier inoxydable, les clés de la serrure (2 pièces), un tuyau de gaz sous pression de 3 mètres, un collier de serrage, un certificat de test du fabricant à 37 °C, un câble Ethernet, un manuel d'instructions multilingue et un logiciel de contrôle Premium (téléchargeable de la mémoire interne sur la clé USB).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité