Celite® 503, filtre, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
22553.360EA 131 EUR InStock
22553.360 22553.290
Celite® 503, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® 503, filtre
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formule: O₂Si
MW: 60,08 g/mol
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 369 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité