L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Protein G Mag Sepharose
Fournisseur: Cytiva
28-9513-79 28-9440-08
28-9513-79EA 137 EUR InStock
28-9513-79 28-9440-08
Protein G Mag Sepharose
Perles Billes magnétiques
Protein G Mag Sepharose simplifies enrichment of target proteins by immunoprecipitation techniques, protein antigen precipitation from solutions using antibodies, or pull-down applications as an in vitro technique to detect physical interactions.
  • Visible and dense Sepharose based magnetic beads with protein G ligand making it easy to spot and collect bound target protein
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation
  • Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité