L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
NHS Mag Sepharose
Fournisseur: Cytiva
28-9440-09 28-9513-80
28-9440-09EA 49.03 EUR InStock
28-9440-09 28-9513-80
NHS Mag Sepharose
Perles Billes magnétiques
NHS Mag Sepharose magnetic beads are designed for pull-down techniques, involving isolation of a protein through adsorption of complex samples onto beads, enabling rapid capture and enrichment of selected proteins based on affinity.
  • Visible and dense Sepharose based magnetic beads with N-hydroxysuccinimide ligand for easy coupling of biomolecules containing a free amine group
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation
  • Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité