Thermocouple thermometer probes, H-B Durac®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
B609011200 B609011300
620-2821EA 189 EUR InStock
620-2821 620-2822
Thermocouple thermometer probes, H-B Durac®, SP Bel-Art
Sondes de température
For use with H-B Durac® Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
  • For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
  • Measure wide temperature ranges
  • 15,24 cm (6") stainless steel probe
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité