VWR®, Dessiccateurs
Fournisseur: VWR Collection
467-0071EA 311 EUR InStock
467-0071 467-0069 467-0070 467-0072 467-0073
VWR®, Dessiccateurs
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
En verre borosilicaté 3.3.
  • Avec des rebords plats, rodés, nets et couvercles à bouton interchangeables
  • Base et couvercle à rodage plan
  • Haute résistance mécanique, thermique et chimique
Ces dessiccateurs conviennent parfaitement pour le séchage, les processus de séchage et la protection des échantillons contre les effets de l'air et de l'humidité.
Certifications: DIN 12491
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité