HPLC columns, PFAS, NUCLEODUR®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
760663.20 760666.20
MANA760663.20EA 700 EUR InStock
MANA760663.20 MANA760666.20
HPLC columns, PFAS, NUCLEODUR®
Colonnes pour chromatographie
Hydrophobic reversed phase with distinct polar selectivity for special PFAS analysis. Suitability for PFAS analysis is assured through qualified batch analysis.
  • High purity spherical silica gel
  • Polar selectivity
  • PFAS analysis
  • Low bleeding characteristics
This HPLC phase is made of high purity NUCLEODUR HPLC silica gel and is extensively endcapped. Due to a low bleeding characteristics these columns are suitable for high sensitivity LC/MS analysis.
Information de livraison: Supplied with a test chromatogram, instruction leaflet and batch test certificate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité